Principaux documents
S168785
2-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-(1,3)DIAZEPINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S168785-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S168785-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H13ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.637
Numéro MDL:
37,90 $