Documents
S168513
1,10-DIOXA-4,7,13,16-TETRAAZA-CYCLOOCTADECANE-5,6,14,15-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.316
Numéro MDL:
Autres remarques