Principaux documents
S166480
4-CHLORO-N-(2,3,4,5,6-PENTAFLUORO-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H5ClF5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.688
Numéro MDL:
Autres remarques