Principaux documents
S138940
(1,1,3-TRIOXO-1,3-DIHYDRO-BENZO(D)ISOTHIAZOL-2-YL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.251
Numéro MDL:
Autres remarques