Principaux documents
S137715
3-(5-METHOXY-2-{(1E)-2-[(Z)-(1-(3-SULFOPROPYL)THIENO[2,3-E][1,3]BENZOTHIAZOL-2(1H)-YLIDENE)METHYL]-1-BUTENYL}THIENO[2,3-E][1,3]BENZOTHIAZOL-1-IUM-1-YL)-1-PROPANESULFONATE COMPOUND WITH PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H35N3O7S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
802.069
Numéro MDL:
Autres remarques