Principaux documents
S13111
PHTHALIC ACID MONO-(1-METHYL-2-PHENYL-PROPYL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.342
Numéro MDL:
Autres remarques