Key Documents
S13022
7-METHOXY-2,2-DIPHENYL-BENZO(1,3)DIOXOLE-5-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.386
Numéro MDL:
Autres remarques