Principaux documents
S12654
4-METHYL-N-[METHYL(4-METHYLPHENYL)OXIDO-LAMBDA(4)-SULFANYLIDENE]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.436
Numéro MDL:
Autres remarques