Principaux documents
S118974
3-BENZYLOXY-4-METHOXY-2-NITRO-BENZOYL CHLORIDE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.72
Numéro MDL:
37,90 $