Principaux documents
S118796
3-BENZYLOXY-4-METHOXY-2-NITRO-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.275
Numéro MDL:
146,00 $