Principaux documents
S118001
N-(2-(3-BENZYLOXY-4-METHOXY-PHENYL)-ETHYL)-FORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.346
Numéro MDL:
Autres remarques