Principaux documents
S116998
1,3-BIS-(3-BENZYLOXY-4-METHOXY-PHENYL)-PROPAN-1-ONE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C31H30O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.582
Numéro MDL:
37,90 $