Principaux documents
S116963
N-(2-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-ETHYL)-2-(3-BENZYLOXY-4-METHOXY-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.482
Numéro MDL:
Autres remarques