Principaux documents
S116173
1-(BENZYLOXY)-4-(CHLOROMETHYL)-2-METHOXYBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.739
Numéro MDL:
Autres remarques