Principaux documents
S113352
(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-PHOSPHONIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.196
Numéro MDL:
Autres remarques