Key Documents
S110477
(6,2'',6''-TRIS-HYDROXYMETHYL-(1,1',3',1'' )TERPHENYL-2-YL)-METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.418
Numéro MDL:
Autres remarques