Principaux documents
S101575
N,N'-BIS(4-AMINOPHENYL)-1,3-BIS(AMINOMETHYL)BENZENE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24Cl2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.347
Numéro MDL:
Autres remarques