Principaux documents
S101478
4-ACETYLPYRIDINE OXIME
AldrichCPR
S101478-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S101478-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.155
Numéro MDL:
146,00 $