Principaux documents
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12BNO5
Poids moléculaire :
249.03
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
Clé InChI
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable