Principaux documents
R999571
ETHYL 3-HYDROXY-6,7-DIMETHOXY-2-QUINOXALINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.267
Numéro MDL:
Autres remarques