Principaux documents
R999377
N'-(2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-3-(4-ETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.434
Numéro MDL:
Autres remarques