Principaux documents
R999342
4-[(E)-({[3-(4-ETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.471
Numéro MDL:
37,90 $