R998761
N'-(1-(2-FURYL)ETHYLIDENE)-2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.396
Numéro MDL:
Autres remarques