Documents
R998303
2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.841
Numéro MDL:
Autres remarques