Principaux documents
R997862
2-ETHOXY-4-(((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.414
Numéro MDL:
Autres remarques