Principaux documents
R997773
N'-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15FN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.311
Numéro MDL:
Autres remarques