Principaux documents
R997714
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-1-(4-NITROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.531
Numéro MDL:
Autres remarques