Principaux documents
R996858
ETHYL 3-ACETYLPYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.314
Numéro MDL:
Autres remarques