Documents
R994731
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.003
Numéro MDL:
Autres remarques