Principaux documents
R993603
2-(((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)AMINO)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.411
Numéro MDL:
Autres remarques