R986410
4-((E)-{[(4-BROMO-2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H26BrClN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
629.962
Numéro MDL:
Autres remarques