Documents
R986321
2-METHOXY-4-((E)-{[(2-NITROPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.955
Numéro MDL:
Autres remarques