Principaux documents
R983047
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2-OXO-2-(2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.422
Numéro MDL:
Autres remarques