Principaux documents
R981974
4-[(E)-(2-{2-[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H22ClN5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.145
Numéro MDL:
Autres remarques