Principaux documents
R980129
7-HYDROXY-3-((1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)OXY)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.307
Numéro MDL:
Autres remarques