Principaux documents
R979503
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16BrClN6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
571.843
Numéro MDL:
Autres remarques