Principaux documents
R979163
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14BrClN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.887
Numéro MDL:
Autres remarques