Principaux documents
R979082
ME 4-(2-(((4-ET-5-PH-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.497
Numéro MDL:
Autres remarques