Principaux documents
R978388
4-METHYL-N'-(1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.442
Numéro MDL:
Autres remarques