Principaux documents
R977780
N'-[(E)-(2-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.611
Numéro MDL:
Autres remarques