Principaux documents
R977268
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.455
Numéro MDL:
Autres remarques