R976741
N'-[(E)-1-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLETHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H24BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.527
Numéro MDL:
Autres remarques