Principaux documents
R975214
N'-((9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLENE)-2-THIOPHENECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.442
Numéro MDL:
Autres remarques