Principaux documents
R974633
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20BrClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.821
Numéro MDL:
Autres remarques