R974196
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-PROPOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.627
Numéro MDL:
Autres remarques