Principaux documents
R973688
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.454
Numéro MDL:
Autres remarques