Principaux documents
R966738
N-(2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)-2-THIOPHENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.388
Numéro MDL:
Autres remarques