Principaux documents
R964980
DIALLYL 4-[3-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H31N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.61
Numéro MDL:
Autres remarques