Documents
R964751
4-METHOXY-N-(6-METHYL-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.416
Numéro MDL:
Autres remarques