Principaux documents
R962279
7-ALLYL-8-BROMO-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.129
Numéro MDL:
Autres remarques